2-(3-Clorofenil)etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Alcohol 3-clorofenetilico
OR965862-100G OR965862-25G
APOSOR965862-100GEA 213 EUR
APOSOR965862-100G APOSOR965862-25G
2-(3-Clorofenil)etanol 98%
2-(3-Clorofenil)etanol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002892
Núm. CAS: 5182-44-5