3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9659-1G OR9659-5G
APOSOR9659-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9659-1G APOSOR9659-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Pto. de fusión: 98…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435857
Núm. CAS: 148546-99-0
UN: 3263
ADR: 8,II