2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9661-1KG OR9661-250G
APOSOR9661-1KGEA 0 EUR
APOSOR9661-1KG APOSOR9661-250G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₃H₄N₂S₂
Pto. de fusión: 182…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038349
Núm. CAS: 29490-19-5
EINECS: 249-667-1