4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)homopiperazine
OR9662-1G OR9662-250MG
APOSOR9662-1GEA 415 EUR
APOSOR9662-1G APOSOR9662-250MG
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane
Formula: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435920
Núm. CAS: 869901-23-5