N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9670-1G OR9670-250MG
APOSOR9670-1GEA 234 EUR
APOSOR9670-1G APOSOR9670-250MG
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 120 °C/0,525mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738897
Núm. CAS: 179873-36-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III