N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-2-[(methylamino)methyl]-1H-benzimidazole
OR9671-1G OR9671-250MG
APOSOR9671-1GEA 352 EUR
APOSOR9671-1G APOSOR9671-250MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClN₃
MW: 211,7 g/mol
Pto. de fusión: 81,5…84.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12027123
Núm. CAS: 137898-62-5