Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR967361-1G OR967361-5G
APOSOR967361-1GEA 259 EUR
APOSOR967361-1G APOSOR967361-5G
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Formula: C₁₈H₁₅NNa₂O₇S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237016
Núm. CAS: 163558-30-3