5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9680-1G OR9680-5G
APOSOR9680-1GEA 125 EUR
APOSOR9680-1G APOSOR9680-5G
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₅NO₂
Pto. Ebullición: 53…57 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 30…34 °C
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797459
Núm. CAS: 62254-74-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III