1-Propylpiperazine dihydrobromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR968321-25G
APOSOR968321-25GEA 92.8 EUR
APOSOR968321-25G
1-Propylpiperazine dihydrobromide 98%
1-Propylpiperazine dihydrobromide
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 290,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051992
Núm. CAS: 64262-23-3