3-Nitrobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Nitrobenzofenona
OR9685-25G OR9685-100G
APOSOR9685-25GEA 212 EUR
APOSOR9685-25G APOSOR9685-100G
3-Nitrobenzofenona 98%
3-Nitrobenzofenona
Formula: C₁₃H₉NO₃
MW: 227,22 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007257
Núm. CAS: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9