3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9686-1G OR9686-250MG
APOSOR9686-1GEA 249 EUR
APOSOR9686-1G APOSOR9686-250MG
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
Formula: C₁₁H₈ClNOS
Pto. de fusión: 52…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659063
Núm. CAS: 844891-05-0
UN: 3261
ADR: 8,II