2,4-Dicloroanilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9687-1KG OR9687-250G OR9687-100G
APOSOR9687-1KGEA 0 EUR
APOSOR9687-1KG APOSOR9687-250G APOSOR9687-100G
2,4-Dicloroanilina 99%
2,4-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 60…62 °C
Densidad: 1,567 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007661
Núm. CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II