Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9691-1G
APOSOR9691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9691-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1454 g/mol
Pto. de fusión: 195,5…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01720458
Núm. CAS: 6200-60-8