3-Bromo-1-benzofuran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromobenzofuran
OR9692-250MG
APOSOR9692-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9692-250MG
3-Bromo-1-benzofuran 97%
3-Bromo-1-benzofuran
Formula: C₈H₅BrO
MW: 197,04 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C
Pto. de fusión: 35…40 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01029425
Núm. CAS: 59214-70-9