tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(4-Bromobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR9696-1G OR9696-250MG
APOSOR9696-1GEA 250 EUR
APOSOR9696-1G APOSOR9696-250MG
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₃BrN₂O₂
MW: 355.28 g/mol
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659068
Núm. CAS: 844891-10-7
UN: 1759
ADR: 8 III