(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR9699-1G
OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA
315
EUR
APOSOR9699-1G
APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Formula:
C₆H₉NS Pto. Ebullición: 42…46 °C/0,1mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06657973 Núm. CAS: 104163-39-5 UN: 2735 ADR: 8,III |