2,6-Diclorofenilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
OR9702-100G OR9702-25G OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA 228 EUR
APOSOR9702-100G APOSOR9702-25G APOSOR9702-1G
2,6-Diclorofenilhidracinio cloruro 98%
2,6-Diclorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Pto. de fusión: 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012930
Núm. CAS: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III