4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9704-1G OR9704-25G OR9704-5G
APOSOR9704-1GEA 0 EUR
APOSOR9704-1G APOSOR9704-25G APOSOR9704-5G
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Pto. de fusión: 232…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861267
Núm. CAS: 53661-18-0