4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9708-25G
OR9708-5G
OR9708-100G
APOSOR9708-25GEA
122
EUR
APOSOR9708-25G
APOSOR9708-5G
APOSOR9708-100G
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₅ClN₂ Pto. de fusión: 203 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013461 Núm. CAS: 118427-29-5 |