Cloruro de 2,5-dibromobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride
OR9709-5G OR9709-1G
APOSOR9709-5GEA 0 EUR
APOSOR9709-5G APOSOR9709-1G
Cloruro de 2,5-dibromobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2,5-dibromobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Br₂ClO₂S
MW: 334,42 g/mol
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060685
Núm. CAS: 23886-64-8
UN: 3261
ADR: 8,II