3-Clorotioanisol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9711-100G OR9711-25G OR9711-5G
APOSOR9711-100GEA 364 EUR
APOSOR9711-100G APOSOR9711-25G APOSOR9711-5G
3-Clorotioanisol 97%
3-Clorotioanisol
Formula: C₇H₇ClS
Pto. Ebullición: 218 °C
Densidad: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040127
Núm. CAS: 4867-37-2