2-Methoxythioanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9712-100G OR9712-25G OR9712-5G
APOSOR9712-100GEA 290 EUR
APOSOR9712-100G APOSOR9712-25G APOSOR9712-5G
2-Methoxythioanisole 98%
2-Methoxythioanisole
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 246 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792424
Núm. CAS: 2388-73-0
UN: 3334
ADR: 9,III