(Etilsulfonil)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl phenyl sulphone, (Ethylsulphonyl)benzol
OR9713-100G OR9713-25G
APOSOR9713-100GEA 290 EUR
APOSOR9713-100G APOSOR9713-25G
(Etilsulfonil)benceno
(Etilsulfonil)benceno
Formula: C₈H₁₀O₂S
Pto. Ebullición: 103 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: 35…44 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025081
Núm. CAS: 599-70-2
EINECS: 209-972-2