5-Nitrosalicilaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9715-100G OR9715-25G OR9715-500G
APOSOR9715-100GEA 55.1 EUR
APOSOR9715-100G APOSOR9715-25G APOSOR9715-500G
5-Nitrosalicilaldehído
5-Nitrosalicilaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. de fusión: 123…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007337
Núm. CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0