4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9720-1G OR9720-250MG
APOSOR9720-1GEA 132 EUR
APOSOR9720-1G APOSOR9720-250MG
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formula: C₁₁H₉BrN₂
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659074
Núm. CAS: 844891-12-9