3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(1-Imidazolyl)benzoic Acid
OR9721-5G
APOSOR9721-5GEA 264 EUR
APOSOR9721-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Pto. de fusión: 194…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659077
Núm. CAS: 108035-47-8