3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9722-1G
APOSOR9722-1GEA 101 EUR
APOSOR9722-1G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 98%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 154…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864484
Núm. CAS: 264264-33-7