4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Pyridin-4-yl-benzoic acid
OR9724-1G OR9724-250MG
APOSOR9724-1GEA 30.6 EUR
APOSOR9724-1G APOSOR9724-250MG
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2100 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114574
Núm. CAS: 4385-76-6