3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Pyridin-4-yl)benzoic acid
OR9726-1G OR9726-250MG
APOSOR9726-1GEA 95.7 EUR
APOSOR9726-1G APOSOR9726-250MG
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Pto. de fusión: 268 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864808
Núm. CAS: 4385-78-8