5-(3-Bromophenyl)oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9727-5G OR9727-10G
APOSOR9727-5GEA 140 EUR
APOSOR9727-5G APOSOR9727-10G
5-(3-Bromophenyl)oxazole
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆BrNO
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05668970
Núm. CAS: 243455-57-4