Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9735-1G OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9735-1G APOSOR9735-250MG
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₈ClNO₂S
Pto. de fusión: 46…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02956798
Núm. CAS: 7238-62-2