3-Bromo-2-nitrofenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 34.8 EUR
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrofenol 96%
3-Bromo-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445675
Núm. CAS: 76361-99-4