2-Bromo-6-nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9738-100G OR9738-25G OR9738-5G
APOSOR9738-100GEA 85.7 EUR
APOSOR9738-100G APOSOR9738-25G APOSOR9738-5G
2-Bromo-6-nitrofenol 98%
2-Bromo-6-nitrofenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683216
Núm. CAS: 13073-25-1