2-Amino-6-bromofenol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 0 EUR
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromofenol 97+%
2-Amino-6-bromofenol
Formula: C₆H₆BrNO
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277300
Núm. CAS: 28165-50-6