1,3-Dicloro-2-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9743-100G
OR9743-250G
OR9743-25G
APOSOR9743-100GEA
0
EUR
APOSOR9743-100G
APOSOR9743-250G
APOSOR9743-25G
1,3-Dicloro-2-nitrobenceno
1,3-Dicloro-2-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Pto. Ebullición: 130 °C/8mmHg Pto. de fusión: 65…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00456795 Núm. CAS: 601-88-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |