4-Bromo-2-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9753-25G OR9753-5G OR9753-100G
APOSOR9753-25GEA 30.6 EUR
APOSOR9753-25G APOSOR9753-5G APOSOR9753-100G
4-Bromo-2-cloropiridina 98%
4-Bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Pto. de fusión: 20…20.6 °C
Densidad: 1.734 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840756
Núm. CAS: 73583-37-6