1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9760-250MG OR9760-1G
APOSOR9760-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9760-250MG APOSOR9760-1G
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₆H₂₄BNO₂
Pto. Ebullición: 396 °C
Pto. de fusión: 108,5…109.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08060504
Núm. CAS: 852227-90-8