4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9762-100G OR9762-25G OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA 133 EUR
APOSOR9762-100G APOSOR9762-25G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052917
Núm. CAS: 21803-75-8