5-Iodoindolina-2,3-diona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9765-100G OR9765-25G OR9765-5G
APOSOR9765-100GEA 270 EUR
APOSOR9765-100G APOSOR9765-25G APOSOR9765-5G
5-Iodoindolina-2,3-diona 97%
5-Iodoindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄INO₂
Pto. de fusión: 276…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016899
Núm. CAS: 20780-76-1