N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9770-1G OR9770-5G
APOSOR9770-1GEA 202 EUR
APOSOR9770-1G APOSOR9770-5G
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Formula: C₈H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658420
Núm. CAS: 211814-16-3