3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR9771-100G OR9771-25G OR9771-5G
APOSOR9771-100GEA 26.1 EUR
APOSOR9771-100G APOSOR9771-25G APOSOR9771-5G
3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina
3-Amino-2-cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. de fusión: 64…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673152
Núm. CAS: 133627-45-9