2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9773-1G
OR9773-250MG
APOSOR9773-1GEA
72.5
EUR
APOSOR9773-1G
APOSOR9773-250MG
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Formula:
C₈H₇NO₂ Pto. de fusión: 202…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216529 Núm. CAS: 212755-83-4 |