2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9774-25G OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA 161 EUR
APOSOR9774-25G APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₂
MW: 214,65 g/mol
Pto. de fusión: 147…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082720
Núm. CAS: 32022-38-1