2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxo-4-phenylbutanoic acid
OR9775-100G OR9775-25G OR9775-5G
APOSOR9775-100GEA 616 EUR
APOSOR9775-100G APOSOR9775-25G APOSOR9775-5G
2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
2-Oxo-4-phenylbutyric acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Pto. de fusión: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00969471
Núm. CAS: 710-11-2
EINECS: 211-916-7