1-Bromo-4-(clorometil)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9776-25G OR9776-5G
APOSOR9776-25GEA 50.9 EUR
APOSOR9776-25G APOSOR9776-5G
1-Bromo-4-(clorometil)benceno
1-Bromo-4-(clorometil)benceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 106…107 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040867
Núm. CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II