Ácido 5-amino-2-clorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9778-100G
APOSOR9778-100GEA 95.7 EUR
APOSOR9778-100G
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico 98%
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007845
Núm. CAS: 89-54-3