1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9779-1G OR9779-250MG
APOSOR9779-1GEA 56.7 EUR
APOSOR9779-1G APOSOR9779-250MG
1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione
Formula: C₉H₇NO₄
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01882876
Núm. CAS: 6159-25-7