2-Cloro-6-metilpirazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9783-1G
OR9783-5G
OR9783-25G
APOSOR9783-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9783-1G
APOSOR9783-5G
APOSOR9783-25G
2-Cloro-6-metilpirazina 97%
2-Cloro-6-metilpirazina
Formula:
C₅H₅ClN₂ Pto. Ebullición: 83 °C/35mmHg Pto. de fusión: 48…52 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055032 Núm. CAS: 38557-71-0 |