Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl ureidoacetate
OR9785-1G OR9785-5G
APOSOR9785-1GEA 139 EUR
APOSOR9785-1G APOSOR9785-5G
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025456
Núm. CAS: 6293-20-5