Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9789-250MG
OR9789-50MG
APOSOR9789-250MGEA
0
EUR
APOSOR9789-250MG
APOSOR9789-50MG
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula:
C₁₆H₁₄N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00139520 Núm. CAS: 119448-82-7 |